Learn More
Epredia™ Camera per campione TPX Shandon™ singola, tappi e carte da filtro
Per l'uso con cartine di filtrazione bianche monouso per volumi di campione fino a 0.5ml e per l'uso con cartine di filtrazione marroni monouso per volumi di campione di 0.4ml o inferiori
Marca: Epredia™ 5991023
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.11340kg
Description
TPX Single Sample Chamber
- Reusable
- Autoclavable
- Highly absorbent disposable filter cards for use with TPX chamber
- Not for use with Cytofunnel™ disposable sample chambers
Specifications
Brown Filter Cards |