Learn More
Epredia™ Camera per campione TPX Shandon™ singola, tappi e carte da filtro
Per l'uso con cartine di filtrazione bianche monouso per volumi di campione fino a 0.5ml e per l'uso con cartine di filtrazione marroni monouso per volumi di campione di 0.4ml o inferiori
Marca:  Epredia™ A78710018
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.22590kg
Codice prodotto. 12096669
  • 1075.00€ / pezzi 12
Spedizione stimata: 04-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
TPX Single Sample Chamber
  • Reusable
  • Autoclavable
Filter Cards
  • Highly absorbent disposable filter cards for use with TPX chamber
  • Not for use with Cytofunnel™ disposable sample chambers
Specifica
Specifica
TPX Sample Chamber