Learn More
Standard calibrazione di conduttività Traceable™ One-Shot™, produttore materiale di riferimento certificato (CRM)
Ideal for lab or field applications
Marca:  Fisherbrand
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.60000kg
Codice prodotto. 11784246
  • 40.40€ / pezzi 6
Spedizione stimata: 24-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
Ideal for lab or field applications
Single-use conductivity standards calibrate all conductivity meters and probes for maximum accuracy. Eliminate concern about external container contamination. Calibration is made in the standard vial.
Calibration within container — zero contamination
  • Traceable to NIST (National Institute of Standards and Technology)
  • Accuracy: certificate stated uncertainty or ±0.25 microsiemen or ±0.25%
  • 100% compatible with all conductivity meters
  • A2LA accreditations ISO 34 and ISO 17025 plus ISO 9001
  • Includes an individual temperature chart and step-by-step calibration instructions
  • Units labeled (micromhos/microsiemens, ohms, parts per million/TDS)
  • Single use Eliminates external contamination concerns Each standard contains 100mL
Assortment (09-328-20) contains one each of 09-328-6, -7, -8, -9, -10, and -12
Specifica
Specifica
6/Pk.
Calibration Solution
Conductivity Standard
1000 μ℧
100 mL
Clear
7
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • Traceable® Conductivity Standard
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • EUH210-Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
Consigli di prudenza
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P242-Utilizzare solo utensili antiscintillamento.
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: n-propanol