Learn More
Fisherbrand™ Registratori grafici della temperatura Traceable™
Provides a permanent record, which is easy to read, duplicate, fax, scan and file. Traceable™ Temperature Chart Recorders are single-use, disposable recorders for monitoring temperatures in refrigerators, supply rooms, food storage, chemical warehouses, animal quarters, incubators, goods-in-transit, walk-in chambers, biological materials, and manufacturing plants.
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Includes: Una batteria alcalina “AA”
Descrizione
Provides a permanent record, which is easy to read, duplicate, fax, scan and file. Traceable™ Temperature Chart Recorders are single-use, disposable recorders for monitoring temperatures in refrigerators, supply rooms, food storage, chemical warehouses, animal quarters, incubators, goods-in-transit, walk-in chambers, biological materials, and manufacturing plants.
- Custodia in plastica ABS antiurto
- Elimina la necessità di penne, strumentazioni costose, software confusionari e formazione
- Visualizzazione della temperatura sia in °F che °C su un grafico grande di diam. 5.5 poll. (14cm)
- Il motore a batteria fa avanzare il grafico con una precisione di ±1 secondo al giorno
- Il grafico di semplice lettura mostra la temperatura e la data/l'ora dell'evento
- La finestra trasparente sul registratore consente di osservare la temperatura attuale e lo storico
- Registrazione per 5, 10 o 40 giorni
- Grafico, marcatore e batteria sono precaricati—per iniziare la registrazione è sufficiente premere la linguetta
- Il sigillo antimanomissione mantiene l'integrità di unità e risultati
- Dimensioni involucro: L x P x A 3.87 × 2.5 × 5.25 poll. (13.3 × 9.8 × 6.4cm)
Order Info
Peso: 11 once (312g); Dimensioni esterne (L x P x A) 5.25 x 3.87 x 2.5 poll. (13.3 x 9.8 x 6.4cm)
Certifications
Individually serial-numbered Traceable™ Certificate is provided from an ISO 17025 calibration laboratory accredited by A2LA. It indicates traceability to standards provided by NIST.
Specifica
±1°C/±2°F | |
Alcalina AA | |
Da -20° a 100°F | |
6.4 cm | |
5 giorni | |
Da -28° a 38°C | |
312 g | |
9.8 cm |
ISO 17025, NIST | |
Registratore a 40 giorni | |
2.5 in. | |
Una batteria alcalina “AA” | |
Bimetallico | |
11 once | |
3.87 in. |