Learn More
trans-2-Amino-1-cyclohexanecarboxylic acid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10412061
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass Bottle
5691-19-0
C7H13NO2
143.19
MFCD00145418
USQHEVWOPJDAAX-PHDIDXHHSA-N
1r,2r-2-aminocyclohexanecarboxylic acid, trans-2-amino-1-cyclohexanecarboxylic acid, trans-2-aminocyclohexanecarboxylic acid, 1r,2r-2-aminocyclohexane-1-carboxylic acid, trans-2-amino-cyclohexanecarboxylic acid, cyclohexanecarboxylic acid, 2-amino-, trans, cyclohexanecarboxylic acid, 2-amino-, 1r,2r, cyclohexanecarboxylic acid, 2-amino-, 1r,2r-rel, 2-nchca, 2-aminocyclohexanecarboxylic acid #
2724640
(1R,2R)-2-aminocyclohexane-1-carboxylic acid
C1CCC(C(C1)C(=O)O)N
5691-19-0
C7H13NO2
143.19
MFCD00145418
USQHEVWOPJDAAX-PHDIDXHHSA-N
1r,2r-2-aminocyclohexanecarboxylic acid, trans-2-amino-1-cyclohexanecarboxylic acid, trans-2-aminocyclohexanecarboxylic acid, 1r,2r-2-aminocyclohexane-1-carboxylic acid, trans-2-amino-cyclohexanecarboxylic acid, cyclohexanecarboxylic acid, 2-amino-, trans, cyclohexanecarboxylic acid, 2-amino-, 1r,2r, cyclohexanecarboxylic acid, 2-amino-, 1r,2r-rel, 2-nchca, 2-aminocyclohexanecarboxylic acid #
2724640
(1R,2R)-2-aminocyclohexane-1-carboxylic acid
C1CCC(C(C1)C(=O)O)N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico trans-2-Amino-1-cyclohexanecarboxylic acid
Punto di fusione 274°C to 278°C
Colore White
Intervallo percentuale saggio 98%
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass Bottle
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in methanol
Peso formulazione 143.19
Percent Purity 98%
Quantità 1 g
Forma fisica Powder and/or Chunks
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • trans-2-Amino-1-cyclohexanecarboxylic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.