Learn More
trans-Aconitic acid, 98%
Codice prodotto. 11400591
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 11400591
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B20087.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 4023-65-8 | C6H6O6 | 174.108 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
It plays an important role as an antimicrobial agent that blocks the transformation of Leishmania donovani amastigotes to prostigotes. trans-Aconitic acid is also used in synthesis of aconitate esters. It may be used for cross-linking polyvinyl alcohol film for preparing composite nanofiltration membranes.
Solubility
Soluble in water at 20°C 400g/L. Slightly soluble in ether.
Notes
Store away from oxidizing agents. Keep the container tightly closed and place it in a cool, dry and well ventilated condition.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4023-65-8
Formula molecolare C6H6O6
Molecular Weight (g/mol) 174.108
Numero MDL MFCD00002721
InChI Key GTZCVFVGUGFEME-HNQUOIGGSA-N
Sinonimo trans-aconitic acid, trans-aconitate, e-1-propene-1,2,3-tricarboxylic acid, aconitic acid, e-prop-1-ene-1,2,3-tricarboxylic acid, aconitic acid, trans, trans aconitic acid, e-aconitic acid, unii-7db37960cw, 1e-1-propene-1,2,3-tricarboxylic acid
PubChem CID 444212
ChEBI CHEBI:32806
IUPAC Name (E)-prop-1-ene-1,2,3-tricarboxylic acid
SMILES C(C(=CC(=O)O)C(=O)O)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico trans-Aconitic acid
Punto di fusione ∼190°C (decomposition)
Odore Odorless
Quantità 25 g
Indice di Merck 14,117
Informazioni di solubilità Soluble in water at 20°C 400g/L. Slightly soluble in ether.
Peso formulazione 174.11
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • trans-Aconitic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: trans-Aconitic acid