Learn More
trans,trans-2,4-Hexadien-1-ol, 99%, stabilized, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Materiale o nome chimico | trans, trans-2, 4-Hexadien-1-ol |
Punto di fusione | 30.5°C to 31.5°C |
Colore | Colorless to Yellow |
Densità | 0.8700g/mL |
Punti di ebollizione | 80.0°C (12.0 mmHg) |
Punto d'infiammabilità | 72°C |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 98.5% min. (GC) |
Imballaggio | Glass bottle |
Formula lineare | CH3CH=CHCH=CHCH2OH |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- trans,trans-2,4-Hexadien-1-ol
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.