Learn More
trans,trans-2,4-Hexadien-1-ol, 99%, stabilized, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10701361
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 17102-64-6
Formula molecolare C6H10O
Molecular Weight (g/mol) 98.15
Numero MDL MFCD00002925
InChI Key MEIRRNXMZYDVDW-MQQKCMAXSA-N
Sinonimo sorbic alcohol, 2,4-hexadien-1-ol, sorbyl alcohol, trans,trans-2,4-hexadien-1-ol, 2,4-hexadienol, hexacose, hexakose, sorbinic alcohol, 1-hydroxy-2,4-hexadiene, 2e,4e-hexa-2,4-dien-1-ol
PubChem CID 641256
IUPAC Name (2E,4E)-hexa-2,4-dien-1-ol
SMILES C\C=C\C=C\CO
Specifica
Materiale o nome chimico trans, trans-2, 4-Hexadien-1-ol
Punto di fusione 30.5°C to 31.5°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.8700g/mL
Punti di ebollizione 80.0°C (12.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 72°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3CH=CHCH=CHCH2OH
Indice di rifrazione 1.4990 to 1.5010
Quantità 10 g
Indice di Merck 15,8848
Gravità specifica 0.87
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and oils
Stabilizzatore 0.1% alpha-tocopherol
Peso formulazione 98.14
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid After Melting
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • trans,trans-2,4-Hexadien-1-ol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.