Learn More
BRAND™ Transferpette™ Electronic Pipette
Combines the globally proven properties of mechanical piston operated air displacement pipettes with the advantages of an electronic device.
Marca:  BRAND™ 705303
405.93 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21922" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.54000kg
Codice prodotto. 10704733
  • 525.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 06-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • The pipette shaft can be unscrewed and is entirely autoclavable (121°C)
  • Five convenient programs: pipetting, reverse pipetting, mixing, GEL-Electrophoresis and dispensing
  • Easy Calibration-Technique for making quick adjustments without tools
  • CE-marked according to IVD-Directive 98/79 EG
Specifica
Specifica
±1.6μL
Autoclavable
Transferpette™
10 to 200 μL
15°C to 40°C
IVD-Directive 98/79 EG
1
Electronic Pipette
EU