Learn More
enQuireBio™ TranslationBlocker Human ALK tyrosine kinase receptor / CD246 siRNA
Blocks transcription and translation of ALK tyrosine kinase receptor / CD246 from Human.
250.00€ - 369.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_004295 |
---|---|
Cell Lines Tested | SK-N-MC and NB-39-nu Neuroblastoma Cell Lines. |
Content And Storage | Store Lyophilized siRNA duplex at 4°C. Reconsituted product may be stored at -20°C for up to 1 month. |
Simbolo del gene | ALK |
ID gene (immissione) | 238 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16059161
|
enQuireBio™
QX1-2NMOL |
2 nmol |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16049161
|
enQuireBio™
QX1-10NMOL |
10 nmol |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_004295 | |
Store Lyophilized siRNA duplex at 4°C. Reconsituted product may be stored at -20°C for up to 1 month. | |
238 | |
CD246, NBLST3, Anaplastic lymphoma kinase | |
Lyophilized |
SK-N-MC and NB-39-nu Neuroblastoma Cell Lines. | |
ALK | |
siRNA | |
Human |