Learn More
enQuireBio™ TranslationBlocker Human Caspase-8 siRNA
Blocks transcription and translation of Caspase-8 from Human.
250.00€ - 369.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_001219 |
---|---|
Cell Lines Tested | 293 Human Embryonic Kidney Cells with NF-kappa B and Flag tagged DR4 constructs. |
Content And Storage | Store Lyophilized siRNA duplex at 4°C. Reconsituted product may be stored at -20°C for up to 1 month. |
Simbolo del gene | CASP8 |
ID gene (immissione) | 841 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16079231
|
enQuireBio™
QX43-2NMOL |
2 nmol |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16069231
|
enQuireBio™
QX43-10NMOL |
10 nmol |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_001219 | |
Store Lyophilized siRNA duplex at 4°C. Reconsituted product may be stored at -20°C for up to 1 month. | |
841 | |
CAP4, MCH5, FLICE, MACH, Casp-8, ALPS2B, CASP8 | |
Lyophilized |
293 Human Embryonic Kidney Cells with NF-kappa B and Flag tagged DR4 constructs. | |
CASP8 | |
siRNA | |
Human |