Learn More
enQuireBio™ TranslationBlocker Human CD4 siRNA
Blocks transcription and translation of CD4 from Human.
Marca:  enQuireBio™ QX49-10nmol
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16089241
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_000607
Store Lyophilized siRNA duplex at 4°C. Reconsituted product may be stored at -20°C for up to 1 month.
920
10 nmol
Human
Jurkat Lymphoblast T Cells.
CD4
siRNA
CD4mut, T-cell surface glycoprotein CD4, T-cell co-receptor CD4
Lyophilized