Learn More
enQuireBio™ TranslationBlocker Human CTLA4 siRNA
Blocks transcription and translation of CTLA4 from Human.
Marca:  enQuireBio™ QX47-2nmol
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16059241
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_005205
Store Lyophilized siRNA duplex at 4°C. Reconsituted product may be stored at -20°C for up to 1 month.
1493
2 nmol
Human
CLL Chronic Lymphoid Leukemia Cells.
CTLA4
siRNA
Cytotoxic T-Lymphocyte Associated Protein 4, CTLA-3, CD152, Celiac3, Celiac Disease 3, Cytotoxic T-Lymphocyte-Associated Antigen 4
Lyophilized