Learn More
enQuireBio™ TranslationBlocker Human FADD siRNA
Blocks transcription and translation of FADD from Human.
Marca:  enQuireBio™ QX44-10nmol
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16089231
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_003815
Store Lyophilized siRNA duplex at 4°C. Reconsituted product may be stored at -20°C for up to 1 month.
8772
10 nmol
Human
293 Human Embryonic Kidney Cells with NF-kappa B and Flag tagged DR4 constructs.
FADD
siRNA
Fas Associated Via Death Domain, Fas-Associating Death Domain-Containing Protein, Growth-Inhibiting Gene 3 Protein, Fas (TNFRSF6)-Associated via Death Domain, Protein FADD, MORT1, FAS-Associated Death Domain Protein
Lyophilized