Learn More
enQuireBio™ TranslationBlocker Human IGF1R siRNA
Blocks transcription and translation of IGF1R from Human.
Marca:  enQuireBio™ QX46-5nmol
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16039241
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_000866
Store Lyophilized siRNA duplex at 4°C. Reconsituted product may be stored at -20°C for up to 1 month.
3480
5 nmol
Human
ME Human Melanoma Cells, MDA-MB-231 Human Breast Cancer Cells, and UC101 Ovarian Cancer Cells.
IGF1R
siRNA
JTK13, CD221, IGFIR, IGFR, Tyrosine-protein kinase receptor Insulin-like growth factor 1 receptor
Lyophilized