Learn More
enQuireBio™ TranslationBlocker Human Insulin Receptor siRNA
Blocks transcription and translation of Insulin Receptor from Human.
250.00€ - 369.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_000199 |
---|---|
Cell Lines Tested | HepG2 Human Hepatocellular Carcinoma Cells. |
Content And Storage | Store Lyophilized siRNA duplex at 4°C. Reconsituted product may be stored at -20°C for up to 1 month. |
Simbolo del gene | Insr |
ID gene (immissione) | 3643 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16059251
|
enQuireBio™
QX51-2NMOL |
2 nmol |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16049251
|
enQuireBio™
QX51-10NMOL |
10 nmol |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_000199 | |
Store Lyophilized siRNA duplex at 4°C. Reconsituted product may be stored at -20°C for up to 1 month. | |
3643 | |
InsR, IR, CD220 | |
Lyophilized |
HepG2 Human Hepatocellular Carcinoma Cells. | |
Insr | |
siRNA | |
Human |