Learn More
enQuireBio™ TranslationBlocker Human PD-L1 / CD274 siRNA
Blocks transcription and translation of PD-L1 / CD274 from Human.
Marca:  enQuireBio™ QX7-2nmol
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16099251
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_054862
Store Lyophilized siRNA duplex at 4°C. Reconsituted product may be stored at -20°C for up to 1 month.
29126
2 nmol
Human
Hep3b Human Hepatocellular Carinoma Cells, RKO Human Colon Cancer Cells, and Primary Dendritic Cells (DCs) isolated from PBMCs.
CD274
siRNA
PDL1, CD274, Programmed Cell Death 1 Ligand 1, PDCD1L1, PDCD1 Ligand 1, B7H1, B7-H1, PD-1 L1, PD-1 Ligand 1
Lyophilized