Learn More
enQuireBio™ TranslationBlocker Human PD-L2 / CD273 siRNA
Blocks transcription and translation of PD-L2 / CD273 from Human.
Marca:  enQuireBio™ QX8-10nmol
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16009261
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_079515
Store Lyophilized siRNA duplex at 4°C. Reconsituted product may be stored at -20°C for up to 1 month.
80380
10 nmol
Human
Hep3b Human Hepatocellular Carinoma Cells, RKO Human Colon Cancer Cells, and Primary Dendritic Cells (DCs) isolated from PBMCs.
PDCD1LG2
siRNA
PDL2, CD273, Programmed Cell Death 1 Ligand 2, PDCD1L2, B7-DC, B7DC, PD-1 L2, PD-1 Ligand 2, PDCD1 Ligand 2
Lyophilized