Learn More
enQuireBio™ TranslationBlocker Human TLR9 / CD289 siRNA
Blocks transcription and translation of TLR9 / CD289 from Human.
Marca:  enQuireBio™ QX28-10nmol
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16029201
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_059138
Store Lyophilized siRNA duplex at 4°C. Reconsituted product may be stored at -20°C for up to 1 month.
54106
10 nmol
Human
293T Human Embryonic Kidney Cells with Large T Antigen.
TLR9
siRNA
CD289, Toll-like receptor 9, TLR-9
Lyophilized