Learn More
VITLAB™ Bottiglie per liquido di lavaggio VITsafe™ con imboccatura stretta in LDPE trasparente
Work safely with potentially dangerous chemicals. VITLAB™ VITsafe™ Narrow Mouth LDPE Safety Wash Bottles feature a permanent safety imprint, color-coded VENT-CAP and precise spray control to eliminate drips and leaks and ensure safe handling.
Marca: VITLAB™ 1332859
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Descrizione
VITsafe™ Narrow Mouth LDPE Safety Wash Bottles – Wash bottles meet all safety requirements for working with potentially dangerous chemicals.Specifica
Spruzzette di sicurezza | |
74 mm | |
Etilacetato | |
Trasparente | |
Confezionate singolarmente in sacchetti di PE | |
Rosso | |
Stretto |
180 mm | |
Vented Screw Cap | |
500 ml | |
Flacone in LDPE con erogatore a spruzzo in PP, Polypropylene | |
Confezione da 12 | |
GL 25 |