Learn More
VITLAB™ Bottiglie per liquido di lavaggio VITsafe™ con imboccatura stretta in LDPE trasparente
Work safely with potentially dangerous chemicals. VITLAB™ VITsafe™ Narrow Mouth LDPE Safety Wash Bottles feature a permanent safety imprint, color-coded VENT-CAP and precise spray control to eliminate drips and leaks and ensure safe handling.
Marca:  VITLAB™ 1331819
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Codice prodotto. 11807900
  • 98.55€ / pezzi 12
Spedizione stimata: 29-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
VITsafe™ Narrow Mouth LDPE Safety Wash Bottles – Wash bottles meet all safety requirements for working with potentially dangerous chemicals.
Specifica
Specifica
Safety Wash Bottle
58 mm
Acqua distillata
Trasparente
Confezionate singolarmente in sacchetti di PE
Blu
Narrow
135 mm
Vented Screw Cap
250 mL
Flacone in LDPE con erogatore a spruzzo in PP, Polypropylene
Confezione da 12
GL 25