Learn More
VITLAB™ Bottiglie per liquido di lavaggio VITsafe™ con imboccatura stretta in LDPE trasparente
Work safely with potentially dangerous chemicals. VITLAB™ VITsafe™ Narrow Mouth LDPE Safety Wash Bottles feature a permanent safety imprint, color-coded VENT-CAP and precise spray control to eliminate drips and leaks and ensure safe handling.
Marca:  VITLAB™ 1332979
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Codice prodotto. 11817910
  • 58.10€ / pezzi 6
Spedizione stimata: 31-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
VITsafe™ Narrow Mouth LDPE Safety Wash Bottles – Wash bottles meet all safety requirements for working with potentially dangerous chemicals.
Specifica
Specifica
Safety Wash Bottle
74 mm
Acido acetico
Trasparente
Confezionate singolarmente in sacchetti di PE
Rosso
Narrow
180 mm
Vented Screw Cap
500 mL
Flacone in LDPE con erogatore a spruzzo in PP, Polypropylene
Confezione da 6
GL 25