Learn More
Kartell™ Imbuto per sostanze in polvere in polipropilene trasparente
In polipropilene per garantire resistenza e durata. Gli imbuti per sostanze in polvere in polipropilene trasparente Kartell™ sono progettati per incanalare grandi volumi di polveri o altri materiali solidi o liquidi senza restrizioni di flusso, separazione o sedimentazione delle polveri.
Marca:  Kartell™ 0016800
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01620kg
Codice prodotto. 10182611
  • 4.60€ / Pezzo
Spedizione stimata:
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
Manufactured with polypropylene for strength and durability. Kartell™ Transparent Polypropylene Powder Funnels are designed to funnel large quantities of powders or other solid or liquid materials without flow rate restrictions, powder segregation or bridging.
  • 60° angled sides
  • External ribbing avoids pressure lock
  • Can be used with liquids
  • Autoclavable
Specifica
Specifica
100 mm
25 mm
60 °
Può essere usato con i liquidi
200 mL
Polipropilene
24 mm