Learn More
Kartell™ Imbuto per sostanze in polvere in polipropilene trasparente
In polipropilene per garantire resistenza e durata. Gli imbuti per sostanze in polvere in polipropilene trasparente Kartell™ sono progettati per incanalare grandi volumi di polveri o altri materiali solidi o liquidi senza restrizioni di flusso, separazione o sedimentazione delle polveri.
Marca: Kartell™ 0017100
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00540kg
Descrizione
Manufactured with polypropylene for strength and durability. Kartell™ Transparent Polypropylene Powder Funnels are designed to funnel large quantities of powders or other solid or liquid materials without flow rate restrictions, powder segregation or bridging.
- 60° angled sides
- External ribbing avoids pressure lock
- Can be used with liquids
- Autoclavable
Specifica
60 mm | |
15 mm | |
60 ° | |
Può essere usato con i liquidi |
45 ml | |
Polipropilene | |
Sì | |
45 mm |