Learn More
BrandTech™ VITALAB™ Polypropylene Sample Vials with Snap-On Caps
These Polypropylene Sample Vials with Snap-On Caps are perfectly suited for the collection, storage and transport of samples in the laboratory.
72.70€ - 108.00€
Specifica
Colore | Transparent |
---|---|
Materiale | Polypropylene |
N. per confezione | 10 |
Temperature Range (Metric) | 125°C Max. |
Materiale chiusura | Polypropylene |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10771204
|
BrandTech™
130394 |
60 mL | 90 mm | 38 mm |
72.70€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 06-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10360275
|
BrandTech™
130594 |
180 mL | 112 mm | 54 mm |
108.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 06-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10366722
|
BrandTech™
130494 |
90 mL | 62 mm | 54 mm |
89.50€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 26-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Transparent in color
- Snap caps and vial body from PP
- Excellent resistance to alcohols, aldehydes, alkalis and acids
Specifica
Transparent | |
10 | |
Polypropylene | |
Sample Container |
Polypropylene | |
125°C Max. | |
Screw Cap |