Learn More
VITLAB™ Transparent Polypropylene Watch Glasses
Marca:  VITLAB™ 80455
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.09000kg
Codice prodotto. 10748837
  • 53.25€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 03-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Autoclavable
Round
Used as Beaker Covers
Polypropylene
Watch Glass
100 mm