Learn More
Deutsch Neumann™ Tubo in PVC trasparente
Excellent option for viewing the flow of liquids. Deutsch Neumann™ Transparent PVC Tubing is strong but lightweight and suitable for general laboratory use.
Marca:  Deutsch Neumann™ 3511927
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.45000kg
Codice prodotto. 15942921
  • 224.00€ / 50m
Spedizione stimata: 31-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Transparent color
  • Heat resistant to 60°C
  • High flexibility and chemical resistance
  • Excelllent resistance to abrasion, smooth inside and out
Specifica
Specifica
ISO 9001:2008
PVC
50 m
1 ciascuno
12 bar at 20°C
19 mm
27 mm
4 mm
Trasparente