Learn More
Deutsch Neumann™ Tappi trasparenti in gomma siliconica
For safe and secure closure of laboratory apparatus. Deutsch Neumann™ Silicone Rubber Stoppers are transparent in color.
Marca:  Deutsch Neumann™ 1010517
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00900kg
Codice prodotto. 10078630
  • 0.75€ / Pezzo
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Acc. to DIN 12 871
  • Heat resistant up to 200°C
  • Durometer 50 Shore A
  • Available in a wide range of sizes
Specifica
Specifica
Transparent
25 mm
22 mm
Gomma siliconica
Tappo
17 mm
1 ciascuno