Learn More
Tri-O-acetyl-D-glucal, 99%
Codice prodotto. 10051500 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 10051500
Marca: Thermo Scientific Acros 139240250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 2873-29-2 | C12H16O7 | 272.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2873-29-2
Formula molecolare C12H16O7
Molecular Weight (g/mol) 272.25
Numero MDL MFCD00063253
InChI Key LLPWGHLVUPBSLP-UTUOFQBUSA-N
Sinonimo tri-o-acetyl-d-glucal, 3,4,6-tri-o-acetyl-d-glucal, 2r,3s,4r-2-acetoxymethyl-3,4-dihydro-2h-pyran-3,4-diyl diacetate, d-glucal triacetate, 3,4,6-tri-o-acetyl-1,5-anhydro-2-deoxy-d-arabino-hex-1-enitol, arabino-hex-1-enitol, 1,5-anhydro-2-deoxy-, triacetate, tri-o-acetylglucal, triacetyl-d-glucal, 2r,3s,4r-3,4-bis acetyloxy-3,4-dihydro-2h-pyran-2-yl methyl acetate, tri-o-acetyl-glucal
PubChem CID 688303
IUPAC Name [(2R,3S,4R)-3,4-diacetyloxy-3,4-dihydro-2H-pyran-2-yl]methyl acetate
SMILES CC(=O)OCC1C(C(C=CO1)OC(=O)C)OC(=O)C
Specifica
Materiale o nome chimico Tri-O-acetyl-D-glucal
Nota nome 99%
Punto di fusione 51.0°C to 53.0°C
Colore White
Punto d'infiammabilità >110°C
Perdita all'essiccatura 0.5% max. (30°C, 15 hrs) (vacuum)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Beilstein 17, I, 111
Condizione di rotazione specifica −15° (20°C c=2,EtOH)
Rotazione specifica − 15.00
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble
Peso formulazione 272.25
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder