Learn More
Tricarballylic acid, 99%
Codice prodotto. 10018831 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
50 g
Dimensione della confezione:
50g
5g
Codice prodotto. 10018831
Marca: Thermo Scientific Acros 139360500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 99-14-9 | C6H8O6 | 176.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 99-14-9
Formula molecolare C6H8O6
Molecular Weight (g/mol) 176.12
Numero MDL MFCD00002723
InChI Key KQTIIICEAUMSDG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tricarballylic acid, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, carballylic acid, tricarballylate, beta-carboxyglutaric acid, propane 1,2,3-tricarboxylic acid, unii-ra5qh2j020, 3-carboxyglutaric acid, .beta.-carboxyglutaric acid, 1,2,3-propanetricarboxylicacid
PubChem CID 14925
ChEBI CHEBI:45969
IUPAC Name propane-1,2,3-tricarboxylic acid
SMILES OC(=O)CC(CC(O)=O)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Tricarballylic acid
Nota nome 99%
Punto di fusione 154°C to 159°C
Colore White to Brown
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare HO2CCH2CH(CO2H)CH2CO2H
Quantità 50 g
Beilstein 02, 815
Indice di Merck 15, 9787
Peso formulazione 176.13
Percent Purity 99%
Forma fisica Fine Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tricarballylic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.