Learn More
Tricine, 0.5M buffer soln., pH 7.5, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15464999
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
250 mL
Dimensione della confezione:
100mL
250mL
Codice prodotto. Quantità unitSize
15464999 100 mL 100mL
15474999 250 mL 250mL
2 options
Codice prodotto. 15464999
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J62672.AE
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4-1-5704
Formula molecolare C6H13NO5
Molecular Weight (g/mol) 179.17
Numero MDL MFCD00004277
InChI Key SEQKRHFRPICQDD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 79784
ChEBI CHEBI:39063
IUPAC Name 2-[[1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl]amino]acetic acid
SMILES C(C(=O)O)NC(CO)(CO)CO
Specifica
Materiale o nome chimico Tricine buffer soln.
Colore Colorless
Concentrazione 0.5 M
pH 7.5
Forma fisica Liquid
Quantità 100 mL