Learn More
Tricine, ≥98.5% (Dry Basis), Ultrapure
Codice prodotto. 15845478 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
1kg
500g
Codice prodotto. 15845478
Marca: Thermo Scientific J22561.A1
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 5704-04-1 | C6H13NO5 | 179.17 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4-1-5704
Formula molecolare C6H13NO5
Molecular Weight (g/mol) 179.17
Numero MDL MFCD00004277
InChI Key SEQKRHFRPICQDD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo N-Tris(Hydroxymethyl)methylglycine
PubChem CID 79784
ChEBI CHEBI:39063
IUPAC Name 2-[[1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl]amino]acetic acid
SMILES C(C(=O)O)NC(CO)(CO)CO
Specifica
Materiale o nome chimico Tricine
Punto di fusione ∼183°C (decomposition)
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 1 kg
Note percentuale saggio Dry basis
Formula lineare (CH2OH)3CNHCH2COOH
Imballaggio Plastic bottle
Beilstein 1937804
Peso formulazione 179.17
Percent Purity ≥98.5%