Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tricine, 99+%, for biochemistry
Codice prodotto. p-29594 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
100g
1kg
25g
5kg
Codice prodotto. 10027882
Marca: Thermo Scientific Chemicals undefined
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 5704-04-1 | C6H13NO5 | 179.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4-1-5704
Formula molecolare C6H13NO5
Molecular Weight (g/mol) 179.17
Numero MDL MFCD00004277
InChI Key SEQKRHFRPICQDD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo N-[Tris(hydroxymethyl)methyl]glycine, N-(2-Hydroxy-1, 1-bis(hydroxymethyl)ethyl)glycine
PubChem CID 79784
ChEBI CHEBI:39063
IUPAC Name 2-[[1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl]amino]acetic acid
SMILES C(C(=O)O)NC(CO)(CO)CO
Specifica
Absorbance 0.02 max. at 280nm
Materiale o nome chimico Tricine
Condizioni di assorbanza (0.1M aq. soln.)
Punto di fusione 180.0°C to 184.0°C
Colore White
pH 4.6 to 5.6 (1% aq. soln. at 25°C)
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio 99+%
Spettro a infrarossi Authentic
Formula lineare (HOCH2)3CNHCH2CO2H
Imballaggio Plastic bottle
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
Peso formulazione 179.17
Percent Purity ≥99%
Grado Biochemical
Identificativo prodotto
  • Tricine