missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tricine-buffered saline (5X), pH 7.5, Thermo Scientific™

Codice prodotto. 15485559
Click to view available options
Quantità:
250 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
250mL
500mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 15485559

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J63294.AP

Richiesta di formato massivo o personalizzato

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 4-1-5704
Formula molecolare C6H13NO5
Molecular Weight (g/mol) 179.17
Numero MDL MFCD00004277
InChI Key SEQKRHFRPICQDD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 79784
ChEBI CHEBI:39063
IUPAC Name 2-[[1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl]amino]acetic acid
SMILES C(C(=O)O)NC(CO)(CO)CO

Specifica

Materiale o nome chimico Tricine-buffered saline
Concentrazione 5X
pH 7.5
Forma fisica Liquid
Quantità 500 mL
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato