Learn More
Tricine, Electrophoresis Grade, 99%
Codice prodotto. p-7042931
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
Codice prodotto. 15416389
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J64437.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 5704-04-1 | C6H13NO5 | 179.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4-1-5704
Formula molecolare C6H13NO5
Molecular Weight (g/mol) 179.17
Numero MDL MFCD00004277
InChI Key SEQKRHFRPICQDD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo N-(Trishydroxymethylmethyl)glycine
PubChem CID 79784
ChEBI CHEBI:39063
IUPAC Name 2-[[1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl]amino]acetic acid
SMILES C(C(=O)O)NC(CO)(CO)CO
Specifica
Materiale o nome chimico Tricine
Punto di fusione ∽183°C (decomposition)
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 100 g
Formula lineare (HOCH2)3CNHCH2CO2H
Beilstein 1937804
Indice di Merck 14,9651
Peso formulazione 179.17
Percent Purity 99%
Grado Elettroforesi