Learn More
Tricine, Electrophoresis Grade, MP Biomedicals
Codice prodotto. 11431632 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
1 kg
Dimensione della confezione:
100g
1kg
250g
Codice prodotto. 11431632
Marca: MP Biomedicals 04807413
5704-04-1 Purity: >>>99% Heavy metals (as Pb): <<10 ppm pKa at 25°C = 8.1 Biological buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4-1-5704
Formula molecolare C6H13NO5
Molecular Weight (g/mol) 179.17
InChI Key SEQKRHFRPICQDD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 79784
ChEBI CHEBI:39063
IUPAC Name 2-[[1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl]amino]acetic acid
SMILES C(C(=O)O)NC(CO)(CO)CO
Specifica
Materiale o nome chimico Tricine
Quantità 100 g
Grado Elettroforesi