Learn More
Tricine-SDS Sample Buffer, 2X, reducing, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15433709
Click to view available options
Quantità:
25 mL
50 mL
Dimensione della confezione:
25mL
50mL
Codice prodotto. 15433709
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J61042.AD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Sample Loading Buffer
Colore Blue
Concentrazione 2X
Forma fisica Liquid
Quantità 50 mL