Learn More
Triethyl 2-phosphonopropionate, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10469640
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Glass bottle
3699-66-9
C9H19O5P
238.22
MFCD00009159
BVSRWCMAJISCTD-UHFFFAOYSA-N
triethyl 2-phosphonopropionate, ethyl 2-diethoxyphosphoryl propanoate, ethyl-2-diethylphosphono propanoate, diethyl 1-carbethoxy ethylphosphonate, propanoic acid, 2-diethoxyphosphinyl-, ethyl ester, diethyl ethoxycarbonylethyl-phosphonate, diethyl 1-ethoxycarbonyl ethanephosphonate, 2-diethoxyphosphinyl propanoic acid ethyl ester, diethyl 1-ethoxycarbonyl ethanephosphonate∼2-phosphonopropionic acid triethyl ester, triethyl2-phosphonopropionate
107155
ethyl 2-diethoxyphosphorylpropanoate
CCOC(=O)C(C)P(=O)(OCC)OCC
3699-66-9
C9H19O5P
238.22
MFCD00009159
BVSRWCMAJISCTD-UHFFFAOYSA-N
triethyl 2-phosphonopropionate, ethyl 2-diethoxyphosphoryl propanoate, ethyl-2-diethylphosphono propanoate, diethyl 1-carbethoxy ethylphosphonate, propanoic acid, 2-diethoxyphosphinyl-, ethyl ester, diethyl ethoxycarbonylethyl-phosphonate, diethyl 1-ethoxycarbonyl ethanephosphonate, 2-diethoxyphosphinyl propanoic acid ethyl ester, diethyl 1-ethoxycarbonyl ethanephosphonate∼2-phosphonopropionic acid triethyl ester, triethyl2-phosphonopropionate
107155
ethyl 2-diethoxyphosphorylpropanoate
CCOC(=O)C(C)P(=O)(OCC)OCC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For C-C Bond Formation (Olefination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Triethyl 2-phosphonopropionate
Nota nome 98%
Colore Colorless
Densità 1.1100g/mL
Punti di ebollizione 143.0°C to 144.0°C (12.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 88°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare (C2H5O)2P(O)CH(CH3)CO2C2H5
Indice di rifrazione 1.4310 to 1.4330
Quantità 10 g
Beilstein 04, I, 573
Gravità specifica 1.11
Peso formulazione 238.22
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Triethyl 2-phosphonopropionate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.