Learn More
Triethylsilane, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4509581
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
617-86-7
C6H16Si
116.28
QXTIBZLKQPJVII-UHFFFAOYSA-N
triethylsilane, hydride, silane, triethyl, triethylhydrosilane, triethylsilyl, silane e3h, c6h16si, triethylsilyl radical, silane, triethyl-,, triethylsilane tes
6327258
triethylsilicon
CC[Si](CC)CC
617-86-7
C6H16Si
116.28
QXTIBZLKQPJVII-UHFFFAOYSA-N
triethylsilane, hydride, silane, triethyl, triethylhydrosilane, triethylsilyl, silane e3h, c6h16si, triethylsilyl radical, silane, triethyl-,, triethylsilane tes
6327258
triethylsilicon
CC[Si](CC)CC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reduction reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punti di ebollizione 107.0°C to 108.0°C
Materiale o nome chimico Triethylsilane
Colore Colorless
Forma fisica Liquid
Quantità 5 g
Intervallo percentuale saggio 99%
Formula lineare (C2H5)3SiH
Beilstein 04,625
Fieser 01,1218; 02,433; 03,304; 04,530; 05,694; 12,482; 13,340; 14,322; 15,338; 16,356; 17,367
Punto d'infiammabilità −3°C
Indice di Merck 15,9841
Informazioni di solubilità Solubility in water: decomposes
Peso formulazione 116.28
Percent Purity 99%
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Indice di rifrazione 1.4100 to 1.4120
Gravità specifica 0.72
Densità 0.7200g/mL
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Triethylsilane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.