Learn More
Trifluoroacetaldehyde ethyl hemiacetal, 90%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10001530
Click to view available options
Quantità:
5 mL
25 mL
Imballaggio:
Glass bottle
433-27-2
C4H7F3O2
144.09
MFCD00000441
KLXJPQNHFFMLIG-UHFFFAOYSA-N
trifluoroacetaldehyde ethyl hemiacetal, fluoral ethyl hemiacetal, ethanol, 1-ethoxy-2,2,2-trifluoro, trifluoroacetaldehyde hemiethylacetal, 1-ethoxy-2,2,2-trifluoro-ethanol, trifluoroacetaldehyde ethylhemiacetal, 1-ethoxy-2,2,2-trifluoroethan-1-ol, pubchem12643, acmc-1aj38, 1-ethoxy-2,2-trifluoroethanol
9897
1-ethoxy-2,2,2-trifluoroethanol
CCOC(C(F)(F)F)O
433-27-2
C4H7F3O2
144.09
MFCD00000441
KLXJPQNHFFMLIG-UHFFFAOYSA-N
trifluoroacetaldehyde ethyl hemiacetal, fluoral ethyl hemiacetal, ethanol, 1-ethoxy-2,2,2-trifluoro, trifluoroacetaldehyde hemiethylacetal, 1-ethoxy-2,2,2-trifluoro-ethanol, trifluoroacetaldehyde ethylhemiacetal, 1-ethoxy-2,2,2-trifluoroethan-1-ol, pubchem12643, acmc-1aj38, 1-ethoxy-2,2-trifluoroethanol
9897
1-ethoxy-2,2,2-trifluoroethanol
CCOC(C(F)(F)F)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Trifluoroacetaldehyde ethyl hemiacetal
Nota nome 90%
Colore Colorless
Densità 1.2400g/mL
Punti di ebollizione 104°C to 105°C (745.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 39°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 88% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare CF3CH(OC2H5)OH
Indice di rifrazione 1.3410 to 1.344
Quantità 5 mL
Beilstein 01, IV, 3133
Gravità specifica 1.24
Peso formulazione 144.09
Percent Purity 90%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Trifluoroacetaldehyde ethyl hemiacetal
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/