Learn More
Trifluoroacetic acid, 99.5%, for biochemistry
Codice prodotto. 10388960 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100mL
1L
2.50L
250mL
25mL
Codice prodotto. 10388960
Marca: Thermo Scientific Acros 293810010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 76-05-1 | C2HF3O2 | 114.02 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For biochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 76-05-1
Formula molecolare C2HF3O2
Molecular Weight (g/mol) 114.02
Numero MDL MFCD00004169
InChI Key DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova
PubChem CID 6422
ChEBI CHEBI:45892
IUPAC Name trifluoroacetic acid
SMILES OC(=O)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico Trifluoroacetic acid
Punto di fusione -15.0°C
Punti di ebollizione 72.0°C
Intervallo percentuale saggio 99.5%
Formula lineare CF3CO2H
Beilstein 02, II, 186
Fieser 01,1219; 02,433; 03,305; 04,530; 05,695; 06,613; 07,388; 08,503; 09,483; 10,418; 11,557; 12,529; 14,322; 15,338; 16,83; 17,340
Indice di Merck 15, 9847
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with ether, acetone, ethanol, benzene,, ccl4, hexane, methanol, xylene and hexane
Peso formulazione 114.02
Percent Purity 99.5%
Grado Biochemical
Densità 1.5350g/mL
Quantità 1 L
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Forma fisica Liquid
Indice di rifrazione 1.3
Gravità specifica 1.535
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Trifluoroacetic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.