Learn More
Trifluoroacetic Acid, 99+%, for HPLC, Fisher Chemical™
Codice prodotto. p-7073633 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10112740
Marca: Fisher Chemical T/3258/04
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
C2HF3O2, CAS Number-76-05-1, acetic acid, trifluoro, cf3cooh, kyselina trifluoroctova, perfluoroacetic acid, trifluoroacetic acid, trifluoroaceticacid, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, trifluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, 100mL, 72 deg.C, CHEBI:45892, Colorless, 114.02g/mol | CAS: 76-05-1 | C2HF3O2 | 114.02 g/mol
C2HF3O2, CAS Number-76-05-1, acetic acid, trifluoro, cf3cooh, kyselina trifluoroctova, perfluoroacetic acid, trifluoroacetic acid, trifluoroaceticacid, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, trifluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, 100mL, 72 deg.C, CHEBI:45892, Colorless, 114.02g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 76-05-1
Formula molecolare C2HF3O2
Molecular Weight (g/mol) 114.02
Numero MDL MFCD00004169
InChI Key DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova
PubChem CID 6422
ChEBI CHEBI:45892
SMILES OC(=O)C(F)(F)F
Specifica
pH 0.45
Punto di fusione -15°C
Punti di ebollizione 72°C
Colore Colorless
IUPAC Name trifluoroacetic acid
Peso formulazione 114.02g/mol
Quantità 25 mL
Imballaggio Plastic Coated Glass bottle
Forma fisica Liquid
Densità vapore 3.9
Pressione del vapore 107mbar 25
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Trifluoroacetic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.