Learn More
Trifluoroacetic acid, Reagent Grade, 99%, Honeywell™
Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 Ampule
1 L
10 Ampules
10 x 10 Ampules
100 mL
2 L
25 mL
5 mL
5 x 10 Ampules
500 mL
Dimensione della confezione:
1 fiala
10 fiale
100mL
1L
25mL
2L
500mL
5mL
pezzi 10
pezzi 5
Descrizione
- ≥95% for general laboratory use.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Trifluoroacetic acid |
| Formula lineare | CF3COOH |
| Numero UN | UN2699 |
| Beilstein | 742035 |
| Peso formulazione | 114.02g/mol |
| Percent Purity | 99% |
| Grado | ReagentPlus |
| Densità | 1.489g/mL at 20°C |
| Quantità | 5 mL |
| Punto d'infiammabilità | >100°C (>212°F) |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Trifluoroacetic acid
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H332-Nocivo se inalato.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.