Learn More
Trifluoromethanesulfonic acid, 99%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10397440
Click to view available options
Quantità:
1 mL
10 mL
50 mL
250 mL
1 L
Imballaggio:
Glass bottle
1493-13-6
CHF3O3S
150.07
MFCD00007514
ITMCEJHCFYSIIV-UHFFFAOYSA-N
triflic acid, perfluoromethanesulfonic acid, trifluoromethanesulphonic acid, tfmsa, trifluoromethane sulfonic acid, tfoh, methanesulfonic acid, trifluoro, hotf, trifluoromethylsulfonic acid, trimsylate
62406
CHEBI:48511
OS(=O)(=O)C(F)(F)F
1493-13-6
CHF3O3S
150.07
MFCD00007514
ITMCEJHCFYSIIV-UHFFFAOYSA-N
triflic acid, perfluoromethanesulfonic acid, trifluoromethanesulphonic acid, tfmsa, trifluoromethane sulfonic acid, tfoh, methanesulfonic acid, trifluoro, hotf, trifluoromethylsulfonic acid, trimsylate
62406
CHEBI:48511
OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Trifluoromethanesulfonic acid, 99%, CHF3O3S, CAS Number-1493-13-6, hotf, methanesulfonic acid, trifluoro, tfmsa, perfluoromethanesulfonic acid, tfoh, trifluoromethanesulphonic acid, triflic acid, trifluoromethane sulfonic acid, trimsylate, trifluoromethylsulfonic acid, 250mL, 03,IV,34, 162.0 deg.C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Trifluoromethanesulfonic acid
Punto di fusione -40.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.6900g/mL
Punti di ebollizione 162.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare CF3SO3H
Indice di rifrazione 1.3260 to 1.3300
Quantità 10 mL
Beilstein 03,IV,34
Fieser 04,532; 05,701; 06,617; 08,504; 09,531; 14,152; 15,41; 16,357; 17,24
Indice di Merck 15,9842
Gravità specifica 1.69
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in many polar organic solvents such as dim,sulfolane,dimethyl sulfoxide,dimethyl sulfone an
IUPAC Name trifluoromethanesulfonic acid
Viscosità 2.87 mPa.s (25°C)
Peso formulazione 150.07
Percent Purity 99%
Grado Extra Pure
Forma fisica Fuming Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Trifluoromethanesulfonic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.