missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TRIM44 Mouse anti-Human, Clone: 1B12H12, Proteintech

Mouse Monoclonal Antibody

Marca:  Proteintech 66249-1-IG-150UL

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00010kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 16897945

  • 325.38€ / 150µL

Spedizione stimata: 28-09-2022
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello

Descrizione

Descrizione

May play a role in the process of differentiation and maturation of neuronal cells. May regulate the activity of TRIM17.
Specifica

Specifica

TRIM44
Monoclonal
1.85 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q96DX7
TRIM44
TRIM44 Fusion Protein Ag18771
150 μL
Primary
Human
Antibody
IgG2b
Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry
1B12H12
Unconjugated
TRIM44
DIPB, HSA249128, MC7, Protein DIPB, TRIM44, tripartite motif containing 44
Mouse
Protein A
RUO
54765
-20°C
Liquid
Videos
SDS
Documenti
Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali