Learn More
Thermo Scientific™ Trimethoprim
Trimethoprim, CAS # 738-70-5, is a trimethoxybenzyl-pyrimidine used as an antimicrobial.
37.79€ - 359.99€
Identificatori chimici
| CAS | 738-70-5 |
|---|---|
| Peso formulazione | 290.32g/mol |
| Sinonimo | 2,4-Diamino-5-(3,4,5-trimethoxybenzyl)pyrimidine |
| Content And Storage | 2°C to 8°C |
| Formato | Powder |
| Da utilizzare con (applicazione) | An antibacterial and inhibitor of formylation. Dihydrofolate reductase inhibitor with selectivity for the prokaryote enzyme |
| Descrizione | White |
| Punto di fusione | 199°C to 203°C |
| Solubilità | Trimethoprim is soluble in water at 0.4 mg/ml; It is also soluble in DMSO at 50 mg/ml and chloroform at 18.2 mg/ml |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
15445319
|
Thermo Scientific™
J63053.03 |
1 g |
38.60€ 37.79€ / 1g Risparmia 0.81€ 2% Sconto |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
15455319
|
Thermo Scientific™
J63053.06 |
5 g |
95.30€ 93.40€ / 5g Risparmia 1.90€ 1% Sconto |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
15465319
|
Thermo Scientific™
J63053.14 |
25 g |
367.00€ 359.99€ / 25g Risparmia 7.01€ 1% Sconto |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
General Description
• Trimethoprim is a synthetic pyrimidine analog that binds dihydrofolate-reductase and inhibits the synthesis of folic acid; when paired with sulfamethoxazole, its activity is enhanced
• Trimethoprim has antibacterial and antiprotozoal properties
Applications
• Trimethoprim inhibits the conversion of para-aminobenzoic acid (PABA) to folic acid near the end of the synthesis pathway and can be used to study related effects
• Trimethoprim has been radiolabeled and used to trace routes of infection, and it also has been used experimentally as a fluorescent labeler to quantify dihydrofolate-reductase expression
Identificatori chimici
| 738-70-5 | |
| 2,4-Diamino-5-(3,4,5-trimethoxybenzyl)pyrimidine | |
| Powder | |
| White | |
| Trimethoprim is soluble in water at 0.4 mg/ml; It is also soluble in DMSO at 50 mg/ml and chloroform at 18.2 mg/ml |
| 290.32g/mol | |
| 2°C to 8°C | |
| An antibacterial and inhibitor of formylation. Dihydrofolate reductase inhibitor with selectivity for the prokaryote enzyme | |
| 199°C to 203°C |
Specifica
| White | |
| Powder | |
| 738-70-5 | |
| 290.32g/mol | |
| 199°C to 203°C | |
| 625127 |
| 2°C to 8°C | |
| An antibacterial and inhibitor of formylation. Dihydrofolate reductase inhibitor with selectivity for the prokaryote enzyme | |
| C14H18N4O3 | |
| 2,4-Diamino-5-(3,4,5-trimethoxybenzyl)pyrimidine | |
| Trimethoprim is soluble in water at 0.4 mg/ml; It is also soluble in DMSO at 50 mg/ml and chloroform at 18.2 mg/ml |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'einecsNumber' : 212-006-2
Recommended Storage : Keep cold
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
- Trimethoprim
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
- H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: Trimethoprim