Learn More
Trimethyl phosphite, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11322878
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
121-45-9
C3H9O3P
124.076
MFCD00008350
CYTQBVOFDCPGCX-UHFFFAOYSA-N
trimethoxyphosphine, phosphorous acid, trimethyl ester, trimethylphosphite, methyl phosphite, trimethylfosfit, trimethoxyfosfin, trimethylfosfit czech, trimethoxyfosfin czech, fosforyn trojmetylowy czech, unii-26q0321zdg
8472
trimethyl phosphite
COP(OC)OC
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
121-45-9
C3H9O3P
124.076
MFCD00008350
CYTQBVOFDCPGCX-UHFFFAOYSA-N
trimethoxyphosphine, phosphorous acid, trimethyl ester, trimethylphosphite, methyl phosphite, trimethylfosfit, trimethoxyfosfin, trimethylfosfit czech, trimethoxyfosfin czech, fosforyn trojmetylowy czech, unii-26q0321zdg
8472
trimethyl phosphite
COP(OC)OC
It is an important raw material and intermediate used in Organic synthesis..
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Trimethyl phosphite
Punto di fusione °C to 78°C
Densità 1.052 g/mL
Punti di ebollizione 111°C to 112°C
Punto d'infiammabilità 27°C (80°F)
Intervallo percentuale saggio 97%
Formula lineare (CH3O)3P
Indice di rifrazione 1.408
Quantità 100 g
Numero UN UN2329
Sensibilità Air and moisture sensitive
Informazioni di solubilità Hydrolyzes with water.
Peso formulazione 124.08
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid