Learn More
Trimethylamine, pure, 7.3M (50 wt.%) aqueous solution, Thermo Scientific Chemicals
Marca: Thermo Scientific Acros 370780100
Dettagli aggiuntivi : CAS : 75-50-3 Peso : 8.60000kg Transport : UN number : 1297 Chem class : 3 Pack group : I
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Trimethylamine | |
75-50-3,7732-18-5 | |
-2.0°C | |
(CH3)3N | |
0.8600g/mL | |
Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether, benzene, toluene,, xylene, ethylbenzene and chloroform | |
CN(C)C | |
59.11 | |
CHEBI:18139 | |
48 to 52% (total base) | |
Plastic drum | |
10 L | |
Liquid |
Colorless | |
30.0°C to 100.0°C | |
C3H9N | |
MFCD00008327 | |
trimethylamine, methanamine, n,n-dimethyl, dimethylmethaneamine, n-trimethylamine, trimethylamine solution, ch3 3n, trimethyl amine, trimethylamin, trimethyl-amine, fema number 3241 | |
GETQZCLCWQTVFV-UHFFFAOYSA-N | |
N,N-dimethylmethanamine | |
1146 | |
59.11 | |
Pure | |
0.86 | |
−45°C |
Sicurezza e movimentazione
- Trimethylamine, 45-50 wt.% aqueous solution
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H332-Nocivo se inalato.
- H224-Liquido e vapori altamente infiammabili.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
RUO – Research Use Only