Learn More
Trimethylammonium Bicarbonate Buffer, For HPLC, Honeywell™ Fluka™
Catalog Number 15638320
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Imballaggio:
Plastic bottle
Materiale o nome chimico Trimethylammonium Bicarbonate Buffer
CAS 34408-21-4
Colore Colorless
Da utilizzare con (applicazione) HPLC
pH 8.4 to 8.6 (at 25°C)
Forma fisica Liquid
Quantità 100 mL
Formula molecolare C4H11NO3
Formula lineare (CH3)3N.H2CO3
Numero MDL MFCD10565651
Imballaggio Plastic bottle
Numero UN NONH for all modes of transport
InChI Key ARGNFRQXCRRALH-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)C.C(=O)(O)O
IUPAC Name carbonic acid;N,N-dimethylmethanamine
Molecular Weight (g/mol) 121.136
PubChem CID 186184
Peso formulazione 121.14g/mol