Learn More
Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride, 98%
Codice prodotto. 10583182 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
1g
Codice prodotto. 10583182
Marca: Thermo Scientific Acros 363830010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 51805-45-9 | C9H12O6P | 247.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 51805-45-9
Formula molecolare C9H12O6P
Molecular Weight (g/mol) 247.16
Numero MDL MFCD00145469
InChI Key PZBFGYYEXUXCOF-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo tris 2-carboxyethyl phosphine hydrochloride, tcep hcl, tcep hydrochloride, 3,3',3-phosphinetriyltripropanoic acid hydrochloride, tcep, unii-h49aam893k, tris carboxyethyl phosphine hydrochloride, tris-2-carboxyethyl phosphine hydrochloride, tris 2-carboxyethyl phosphine hcl, 3,3',3-phosphinetriyltripropanoicacidhydrochloride
PubChem CID 2734570
IUPAC Name 3-[bis(2-carboxyethyl)phosphanyl]propanoic acid;hydrochloride
SMILES [O-]C(=O)CCP(CCC([O-])=O)CCC([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Beilstein 04, IV, 3441
Indice di Merck 15, 9222
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
Peso formulazione 286.65
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride